2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC10329-1G
PC10329-5G
APOSPC10329-1GEA
243
EUR
APOSPC10329-1G
APOSPC10329-5G
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₃BrClFO₂S Molecular Weight: 273.507 g/mol Schmelzpunkt: 29…30 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368673 CAS-Nummer: 886762-59-0 UN: 3261 ADR: 8 III |