2-Fluoro-6-iodoaniline 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10400-1G
PC10400-5G
PC10400-25G
APOSPC10400-1GEA
48
EUR
APOSPC10400-1G
APOSPC10400-5G
APOSPC10400-25G
2-Fluoro-6-iodoaniline 99%
2-Fluoro-6-iodoaniline
Formel:
C₆H₅FIN Molecular Weight: 237,013 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07368681 CAS-Nummer: 886762-73-8 |