N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate 60% in wässriger Lösung
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10403-1KG PC10403-250G PC10403-25G
APOSPC10403-1KGEA 444 EUR
APOSPC10403-1KG APOSPC10403-250G APOSPC10403-25G
N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate 60% in wässriger Lösung
N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate
Formel: CHF₃O₂S·(C₂H₅)₂NH
Siedepunkt: 98 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01940771
CAS-Nummer: 60933-18-8
EINECS: 262-529-5