3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC10441-25G
PC10441-5G
APOSPC10441-25GEA
0
EUR
APOSPC10441-25G
APOSPC10441-5G
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Formel:
C₇H₃BrClFO Siedepunkt: 100…112 °C (11 mm Hg) Schmelzpunkt: 43…45 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972690 CAS-Nummer: 672-75-3 UN: 3261 ADR: 8,III |