2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC10442-1G PC10442-5G PC10442-10G
APOSPC10442-1GEA 119 EUR
APOSPC10442-1G APOSPC10442-5G APOSPC10442-10G
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₂BrClF₂O
Molecular Weight: 255,444 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368698
CAS-Nummer: 103994-89-4
UN: 3265
ADR: 8,III