N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Benzoyl-3-(2,4-difluorophenyl)thiourea
PC10450-25G
PC10450-5G
APOSPC10450-25GEA
743
EUR
APOSPC10450-25G
APOSPC10450-5G
N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formel:
C₁₄H₁₀F₂N₂OS Molecular Weight: 292,304 g/mol Schmelzpunkt: 117…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368702 CAS-Nummer: 887266-92-4 |