N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-[(Benzoylcarbamothioyl)amino]benzotrifluoride, 1-Benzoyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
PC10453-25G
PC10453-5G
APOSPC10453-25GEA
759
EUR
APOSPC10453-25G
APOSPC10453-5G
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Formel:
C₁₅H₁₁F₃N₂OS Molecular Weight: 324.321 g/mol Schmelzpunkt: 131…133.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00588815 CAS-Nummer: 117174-71-7 |