N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10458-1G PC10458-5G
APOSPC10458-1GEA 0 EUR
APOSPC10458-1G APOSPC10458-5G
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide 97%
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Formel: C₁₅H₁₀BrF₃N₂OS
Schmelzpunkt: 159…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368704
CAS-Nummer: 887266-94-6