4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10463-1G PC10463-250MG
APOSPC10463-1GEA 719 EUR
APOSPC10463-1G APOSPC10463-250MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18399857
CAS-Nummer: 1261622-11-0