1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-1H,1H,2H,2H-perfluorooctane
PC10602-1G PC10602-5G
APOSPC10602-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10602-1G APOSPC10602-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
Formel: C₈H₄BrF₁₃
Molecular Weight: 427.001 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840352
CAS-Nummer: 161583-34-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable