4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: α,α-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxybenzyl alcohol, 4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-ol
PC10607-1G PC10607-5G
APOSPC10607-1GEA 401 EUR
APOSPC10607-1G APOSPC10607-5G
4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)phenol 95%
4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)phenol
Formel: C₉H₆F₆O₂
Molecular Weight: 260.133 g/mol
Schmelzpunkt: 122.5…123.5 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01050148
CAS-Nummer: 836-79-3