4-Fluoro-2-iodophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10631-1G
PC10631-5G
PC10631-25G
APOSPC10631-1GEA
21.9
EUR
APOSPC10631-1G
APOSPC10631-5G
APOSPC10631-25G
4-Fluoro-2-iodophenol 95%
4-Fluoro-2-iodophenol
Formel:
C₆H₄FIO Molecular Weight: 237,998 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD15527539 CAS-Nummer: 2713-29-3 |