2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10652-250MG
PC10652-500MG
APOSPC10652-250MGEA
69.6
EUR
APOSPC10652-250MG
APOSPC10652-500MG
2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
Formel:
C₆H₆BrFN₂·ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD17214208 CAS-Nummer: 1257535-19-5 |