5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10656-1G
PC10656-5G
APOSPC10656-1GEA
0
EUR
APOSPC10656-1G
APOSPC10656-5G
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
Formel:
C₇H₆FNO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04972399 CAS-Nummer: 884494-82-0 |