2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Fluoro-6-methylpyridin-2-yl)methylamine hydrochloride, (3-Fluoro-6-methylpyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
PC10659-1G PC10659-250MG
APOSPC10659-1GEA 765 EUR
APOSPC10659-1G APOSPC10659-250MG
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
Formel: C₇H₉FN₂·ClH
Molecular Weight: 176,619 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD17214195
CAS-Nummer: 1257535-11-7