5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-Benzimidazol-5-yl trifluoromethyl sulphone
PC10660-1G
PC10660-250MG
APOSPC10660-1GEA
195
EUR
APOSPC10660-1G
APOSPC10660-250MG
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole 95%
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole
Formel:
C₈H₅F₃N₂O₂S Molecular Weight: 250,198 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22628760 CAS-Nummer: 1417341-55-9 |