4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10662-1G
PC10662-250MG
PC10662-5G
APOSPC10662-1GEA
209
EUR
APOSPC10662-1G
APOSPC10662-250MG
APOSPC10662-5G
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine 95%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine
Formel:
C₇H₇F₃N₂O₂S Schmelzpunkt: 109…111 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00491700 CAS-Nummer: 2355-16-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |