2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3-bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 4-Amino-3-bromo-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC10663-1G
PC10663-250MG
PC10663-5G
APOSPC10663-1GEA
116
EUR
APOSPC10663-1G
APOSPC10663-250MG
APOSPC10663-5G
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 95%
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Formel:
C₇H₄BrF₃N₂O₄S Molecular Weight: 349.082 g/mol Schmelzpunkt: 147 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22628762 CAS-Nummer: 156425-42-2 |