3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10672-1G PC10672-5G PC10672-250MG
APOSPC10672-1GEA 0 EUR
APOSPC10672-1G APOSPC10672-5G APOSPC10672-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆F₃IO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18398175
CAS-Nummer: 372120-52-0