1-Bromo-4-[1-(trifluoromethyl)cycloprop-1-yl]benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Bromophenyl)-1-(trifluoromethyl)cyclopropane, 1-Bromo-4-(1-(trifluoromethyl)cyclopropyl)benzene
PC10675-1G PC10675-5G
APOSPC10675-1GEA 176 EUR
APOSPC10675-1G APOSPC10675-5G
1-Bromo-4-[1-(trifluoromethyl)cycloprop-1-yl]benzene
1-Bromo-4-[1-(trifluoromethyl)cycloprop-1-yl]benzene
Formel: C₁₀H₈BrF₃
Molecular Weight: 265,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16817615
CAS-Nummer: 1227160-18-0