3'-Bromo-2'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-6-(trifluoroacetyl)anisole, 1-(3-Bromo-2-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC10679-1G PC10679-250MG PC10679-5G
APOSPC10679-1GEA 393 EUR
APOSPC10679-1G APOSPC10679-250MG APOSPC10679-5G
3'-Bromo-2'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26407434
CAS-Nummer: 1820639-77-7