4-[(2-Aminoethyl)thio]-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-{[2-(Trifluoromethyl)quinolin-4-yl]thio}ethylamine
PC1070V-1G
PC1070V-10G
APOSPC1070V-1GEA
39.3
EUR
APOSPC1070V-1G
APOSPC1070V-10G
4-[(2-Aminoethyl)thio]-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-[(2-Aminoethyl)thio]-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₂H₁₁F₃N₂S Molecular Weight: 272,289 g/mol Schmelzpunkt: 97…99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00174223 CAS-Nummer: 175203-50-6 UN: 3259 ADR: 8,III |