2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: [2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile, 2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC1071-1G PC1071-5G
APOSPC1071-1GEA 97.3 EUR
APOSPC1071-1G APOSPC1071-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅BrF₃NO
Molecular Weight: 280.041 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368724
CAS-Nummer: 886763-17-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable