3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluoroprop-1-yl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Fluoroprop-1-yl tosylate, 3-Fluoropropyl 4-methylbenzenesulphonate
PC10714-25G PC10714-5G
APOSPC10714-25GEA 611 EUR
APOSPC10714-25G APOSPC10714-5G
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Formel: C₁₀H₁₃FO₃S
Molecular Weight: 232,272 g/mol
Siedepunkt: 84 °C (2 mm Hg)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01658062
CAS-Nummer: 312-68-5