Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Superstable Pd(0) catalyst
PC10715-5G PC10715-1G
APOSPC10715-5GEA 319 EUR
APOSPC10715-5G APOSPC10715-1G
Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Formel: Pd·3C₂₄H₉F₁₈P
Molecular Weight: 2117.24 g/mol
Schmelzpunkt: 169.5 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25372942
CAS-Nummer: 1130784-80-3