2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10736-1G PC10736-250MG PC10736-5G
APOSPC10736-1GEA 55.1 EUR
APOSPC10736-1G APOSPC10736-250MG APOSPC10736-5G
2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formel: C₉H₄BrF₇O
Molecular Weight: 341.02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32066741
CAS-Nummer: 1917307-13-1