2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10738-1G PC10738-250MG PC10738-5G
APOSPC10738-1GEA 58 EUR
APOSPC10738-1G APOSPC10738-250MG APOSPC10738-5G
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₂BrF₅O
Molecular Weight: 276.986 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28738359
CAS-Nummer: 1807078-27-8