2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1076R-100MG PC1076R-1G
APOSPC1076R-100MGEA 0 EUR
APOSPC1076R-100MG APOSPC1076R-1G
2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine 97%
2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine
Formel: C₉H₈FN₅
Schmelzpunkt: 201…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052347
CAS-Nummer: 66088-45-7