2-Amino-3-(methylthiomethyl)benzotrifluoride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Methylthiomethyl)-6-(trifluoromethyl)aniline
PC1079F-1G PC1079F-5G
APOSPC1079F-1GEA 92.8 EUR
APOSPC1079F-1G APOSPC1079F-5G
2-Amino-3-(methylthiomethyl)benzotrifluoride 96%
2-Amino-3-(methylthiomethyl)benzotrifluoride
Formel: C₉H₁₀F₃NS
Molecular Weight: 221.243 g/mol
Siedepunkt: 71…73 °C (6 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052842
CAS-Nummer: 88301-96-6