2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1082-1G PC1082-5G PC1082-25G
APOSPC1082-1GEA 108 EUR
APOSPC1082-1G APOSPC1082-5G APOSPC1082-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₃
Molecular Weight: 285.015 g/mol
Schmelzpunkt: 77…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368726
CAS-Nummer: 403646-48-0