2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)toluene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethyl ether, 1-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC1091-1G
PC1091-5G
APOSPC1091-1GEA
92.8
EUR
APOSPC1091-1G
APOSPC1091-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)toluene 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)toluene
Formel:
C₈H₆F₄O Molecular Weight: 194,126 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368733 CAS-Nummer: 86256-57-7 |