7-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC110007-1G PC110007-250MG
APOSPC110007-1GEA 473 EUR
APOSPC110007-1G APOSPC110007-250MG
7-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
7-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Formel: C₉H₄BrClFN
Molecular Weight: 260,49 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32200320
CAS-Nummer: 2111439-88-2