4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC110010-1G
PC110010-250MG
APOSPC110010-1GEA
281
EUR
APOSPC110010-1G
APOSPC110010-250MG
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₄ClF₄N Molecular Weight: 249,592 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32200322 CAS-Nummer: 693818-13-2 |