4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC110012-1G PC110012-250MG
APOSPC110012-1GEA 281 EUR
APOSPC110012-1G APOSPC110012-250MG
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Molecular Weight: 266.047 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32200324
CAS-Nummer: 2407339-48-2