3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC110021-1G PC110021-250MG
APOSPC110021-1GEA 522 EUR
APOSPC110021-1G APOSPC110021-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₅F₃N₂
Molecular Weight: 186,134 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22480978
CAS-Nummer: 1369869-39-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III