3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC110023-1G PC110023-250MG
APOSPC110023-1GEA 433 EUR
APOSPC110023-1G APOSPC110023-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₇F₃N₂O
Molecular Weight: 204,149 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29097134
CAS-Nummer: 1369923-89-6