6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC110025-1G
PC110025-250MG
APOSPC110025-1GEA
719
EUR
APOSPC110025-1G
APOSPC110025-250MG
6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
Formel:
C₈H₅FN₂O₂ Molecular Weight: 180,136 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19690162 CAS-Nummer: 1189757-54-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |