5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC110034-1G PC110034-250MG
APOSPC110034-1GEA 511 EUR
APOSPC110034-1G APOSPC110034-250MG
5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅F₂NO₃
Molecular Weight: 225.148 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31563119
CAS-Nummer: 185804-34-6