5,7-Difluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC110115-1G
PC110115-250MG
APOSPC110115-1GEA
400
EUR
APOSPC110115-1G
APOSPC110115-250MG
5,7-Difluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
5,7-Difluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₄F₂O₂S Molecular Weight: 214.189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13180848 CAS-Nummer: 550998-68-0 |