5-(2-Fluorophenyl)-2-furoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(2-Fluorophenyl)furan-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-5-(2-fluorophenyl)furan
PC11151-250MG
PC11151-500MG
APOSPC11151-250MGEA
301
EUR
APOSPC11151-250MG
APOSPC11151-500MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-furoic acid 95%
5-(2-Fluorophenyl)-2-furoic acid
Formel:
C₁₁H₇FO₃ Molecular Weight: 206,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02221394 CAS-Nummer: 353761-02-1 |