3-(2-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC11154-1G
PC11154-250MG
PC11154-5G
APOSPC11154-1GEA
198
EUR
APOSPC11154-1G
APOSPC11154-250MG
APOSPC11154-5G
3-(2-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(2-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formel:
C₉H₇FO Molecular Weight: 150.15 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04039230 CAS-Nummer: 208183-93-1 |