3-(3-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3-Fluorophenyl)-3-hydroxyprop-1-yne
PC11155-1G
PC11155-250MG
PC11155-5G
APOSPC11155-1GEA
69.6
EUR
APOSPC11155-1G
APOSPC11155-250MG
APOSPC11155-5G
3-(3-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(3-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formel:
C₉H₇FO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04039231 CAS-Nummer: 197239-54-6 |