3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11156-1G PC11156-250MG PC11156-5G
APOSPC11156-1GEA 174 EUR
APOSPC11156-1G APOSPC11156-250MG APOSPC11156-5G
3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formel: C₉H₇FO
Schmelzpunkt: 32…33 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04039232
CAS-Nummer: 80151-28-6