4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
PC11171-1G PC11171-25G PC11171-5G
APOSPC11171-1GEA 98.9 EUR
APOSPC11171-1G APOSPC11171-25G APOSPC11171-5G
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formel: C₁₄H₉F₃O
Molecular Weight: 250,216 g/mol
Dichte: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631855
CAS-Nummer: 84392-23-4
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III