3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11179-1G PC11179-5G
APOSPC11179-1GEA 219 EUR
APOSPC11179-1G APOSPC11179-5G
3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₉F₃O₂
Molecular Weight: 266,215 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039234
CAS-Nummer: 408367-99-7