4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 4,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 2-Borono-4,5-difluoroanisole
PC1126-5G PC1126-1G
APOSPC1126-5GEA 109 EUR
APOSPC1126-5G APOSPC1126-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Molecular Weight: 187.936 g/mol
Schmelzpunkt: 175…180 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08275291
CAS-Nummer: 870777-32-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable