4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC11264-1G
PC11264-500MG
APOSPC11264-1GEA
245
EUR
APOSPC11264-1G
APOSPC11264-500MG
4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₁₂H₆ClFN₂S Molecular Weight: 264.706 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00297841 CAS-Nummer: 384351-45-5 |