4-Chloro-6-(4-fluorophenyl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11265-1G PC11265-250MG
APOSPC11265-1GEA 326 EUR
APOSPC11265-1G APOSPC11265-250MG
4-Chloro-6-(4-fluorophenyl)thieno[3,2-d]pyrimidine
4-Chloro-6-(4-fluorophenyl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₁₂H₆ClFN₂S
Molecular Weight: 264,706 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01312344
CAS-Nummer: 681260-56-0