4-Bromo-2,5-difluorotoluene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-2,5-difluoro-4-methylbenzene
PC11267-1G
PC11267-5G
PC11267-250MG
APOSPC11267-1GEA
36.4
EUR
APOSPC11267-1G
APOSPC11267-5G
APOSPC11267-250MG
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
Formel:
C₇H₅BrF₂ Molecular Weight: 207.015 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368736 CAS-Nummer: 252004-42-5 |