4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzene, (4-(Chloromethyl)phenyl)(trifluoromethyl)sulphane, 4-(Chloromethyl)phenyl trifluoromethyl sulphide
PC11279-5G
PC11279-25G
PC11279-100G
APOSPC11279-5GEA
0
EUR
APOSPC11279-5G
APOSPC11279-25G
APOSPC11279-100G
4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzyl chloride 97%
4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzyl chloride
Formel:
C₈H₆ClF₃S Molecular Weight: 226.646 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368739 CAS-Nummer: 74483-45-7 UN: 3261 ADR: 8 II |